Merck
1.93270
Supelco
フッ化ナトリウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Sodium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaF
CAS番号:
分子量:
41.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
蒸気圧
1.4 mmHg ( 0 °C)
mp
993 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93270.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932700521:
IN2RCMS193270:
1932700500:
試験成績書(COA)