Merck
1.93263
Supelco
塩化マグネシウム 六水和物
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Magnesium chloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93263.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93263.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1932639051:
1932635000:
1932630500:
1932630521:
IN2RCMM193263:
試験成績書(COA)