Merck
1.93235
Supelco
硫酸ナトリウム
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Sodium sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
製品種目
EMPLURA®
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93235.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93235.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932350500:
1932350001:
1932359051:
IN2RCMS193235:
1932355000:
1932350521:
試験成績書(COA)