安全性情報
1.93203
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Mercury(II) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Hg
CAS番号:
分子量:
271.50
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93203.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93203.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物