Merck
402869
Sigma-Aldrich
クロラミンT 三水和物
ACS reagent, 98%
別名:
N-クロロ-p-トルエンスルホンアミド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
281.69
Beilstein:
3924168
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
<1.5% insolubles (alcohol)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
溶解性
H2O: passes test
適合性
passes test for determination of bromide
SMILES記法
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI Key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロラミン T(CAT)三水和物は一般的に使用される有機合成試薬で特に複素環化学で用いれれます。CAT は抗菌活性を示す活性塩素化合物です。
アプリケーション
アジリジン化およびアミノヒドロキシル化のナイトレン供給に。
クロラミン T 三水和物は 8-クロロ-[1,2,4]トリアゾール[4,3-a]ピラジン誘導体および新規のイソキサゾリンの合成において酸化剤として利用されることがあります。
また、以下の合成に用いられることもあります:
  • N-(ニトロベンジル)-イミダゾールアルデヒドヒドラジンの酸化的脱水素によるニトリルイミン
  • モノ-N-トシル化-1,2-ジアミン
  • 3,5-二置換イソキサゾール
  • N-ヘテロアリール環-置換ヒドラゾンの酸化的環化による溶融 3,6-二置換トリアゾロチアジアゾール
包装
さまざまな複素環を生成するための酸化的環化を行うことができます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
377.6 °F - closed cup
引火点(℃)
192 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
402869-VAR:
402869-1KG:
402869-BULK:
402869-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile one pot synthesis of 8-chloro-[1, 2, 4] triazolo [4, 3-a] pyrazines via oxidative cyclisation using chloramine T.
Mal S, et al.
Tetrahedron Letters, 56(22), 2896-2901 (2015)
M Nagl et al.
The British journal of dermatology, 149(3), 590-597 (2003-09-27)
The well-known active chlorine compound chloramine T (CAT) with broad-spectrum antimicrobial activity is in common therapeutic use for leg ulcers with purulent coatings; however, this treatment is painful. The tolerability of the less aggressive N-chlorotaurine (NCT), an endogenous compound also
[1-(4-Nitrobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]-4, 5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole: Synthesis, Anti-Inflammatory and Analgesic Activities.
Sreenivasa S and Shankar BJ.
Open Journal of Medicinal Chemistry, 3(2) (2013)
Synthesis and antimicrobial activity of novel isoxazolines by 1, 3-dipolar cycloaddition reactions.
Govindaraju M, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(2), 886-890 (2014)
Novel (+)-3-Carene Derivatives and Their Application in Asymmetric Synthesis.
Roszkowski P, et al.
Synthesis, 47(04), 569-574 (2015)