182541
Aromatase Inhibitor II, Letrozole
The Aromatase Inhibitor II, Letrozole, also referenced under CAS 112809-51-5, controls the biological activity of Aromatase.
別名:
Aromatase Inhibitor II, Letrozole, 4,4ʹ-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile, 1-( bis-(4-Cyanophenyl)methyl)-1,2,4-triazole
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
ethanol: <5 mg/mL (partially soluble)
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI Key
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Lisztwan, J., et al. 2008. Breast Cancer Res.10, R56.
Miller, W.R., et al. 2002. Cancer Invest.20 (Suppl 2), 15.
Long, B.J., et al. 1998. J. Steroid Biochem. Molec. Biol.67, 293.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
182541-25MG:
182541-MG:
試験成績書(COA)