製品名
LiChroCART™ 75-4, column L × I.D. 7.5 cm × 4 mm, HPLC Column
品質水準
パラメーター
250 bar pressure
テクニック
HPLC: suitable
カラムL × 内径
7.5 cm × 4 mm
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 1.50175 | 1.50174 | 1.50179 |
---|---|---|---|
parameter 250 bar pressure | parameter 250 bar pressure | parameter 250 bar pressure | parameter 250 bar pressure |
column L × I.D. 7.5 cm × 4 mm | column L × I.D. 12.5 cm × 3 mm | column L × I.D. 25 cm × 4 mm | column L × I.D. 25 cm × 10 mm |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
詳細
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
保管および安定性
Storage temperature: no restrictions.
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany