Key Documents
1.50179
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 10 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChroCART 250-10, suitable for HPLC
パラメーター
250 bar pressure
品質水準
テクニック
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
カラムL × 内径
25 cm × 10 mm
保管温度
no temp limit
詳細
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany