リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
製品種目
Upstate®
比活性
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
分子量
Mw 94 kDa
精製方法
(Ni2+/NTA-agarose)
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
アクセッション番号
(FUNCTION: SwissProt: O75582 # Serine/threonine kinase required for the mitogen or stress-induced phosphorylation of the transcription factors CREB (cAMP response element-binding protein) and ATF1 (activating transcription factor-1). Essential role in the control of RELA transcriptional activity in response to TNF. Directly represses transcription via phosphorylation of ′Ser-1′ of histone H2A. Phosphorylates ′Ser-10′ of histone H3 in response to mitogenics, stress stimuli and epidemal growth-factor (EGF), which results in the transcriptional activation of several immediate early genes, including proto-oncogenes c-fos/FOS and c-jun/JUN. May also phosphorylate ′Ser-28′ of histone H3. Mediates the mitogen- and stress-induced phosphorylation of high mobility group protein 14 (HMG-14). )
NM_004755.2
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
関連疾患
metabolic disorders; cardiovascular diseases
遺伝子情報
human ... RPS6KA5(9252)
詳細
アプリケーション
代謝
心血管疾患
代謝障害
生物化学的/生理学的作用
包装
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1