Merck
1.37072
SAFC
酢酸
80%, EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
51471602
グレード
GMO free
GMP
Halal
Kosher
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
その他の活性
Aflatoxin free
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
包装
1.37072.1000 // 1L // glass bottle
1.37072.9200 // 200L // PE-drum
1.37072.9950 // 950L // PE IBC
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1