グレード
GMO free
GMP
Halal
Kosher
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
その他の活性
Aflatoxin free
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. OurSAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
包装
1.37011.9025 // 25L // plastic container
1.37011.9950 // 950L // PE-drum
1.37011.9200 // 200L // PE-drum
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1