安全性情報
12-302
Sigma-Aldrich
EGF-刺激A431細胞ライセート
Human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
product name
EGF-刺激A431細胞ライセート,
由来生物
human
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
細胞株の説明
A431
品質
多くのUpstates抗体のポジティブコントロールとして常に評価されています。
物理的形状
改変RIPAバッファー(50mM Tris-HCl、pH 7.4、1% NP40、0.25%デオキシコール酸ナトリウム、150mM NaCl、1mM EDTA、1mM PMSF、1mg/mLアプロチニン、1mg/mLロイペプチン、1mg/mLペプスタチン、1mM Na3VO4、1mM NaF)、非還元サンプルバッファー(31mM Tris-HCl、pH 6.8、5%グリセロール、1% SDS、0.002%ブロモフェノールブルー)で希釈。
保管および安定性
-20°Cで6か月
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-302:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Srinivasan Shanmugarajan et al.
Endocrinology, 151(9), 4389-4399 (2010-07-09)
Osteoclast inhibitory peptide-1 (OIP) is an autocrine/paracrine inhibitor of osteoclast differentiation, and mice that overexpress OIP-1 in osteoclast lineage cells develop an osteopetrosis bone phenotype. In this study, we show that OIP-1 binding to the Fc gamma receptor IIB (Fc
Endrit Elbasani et al.
Journal of virology, 94(13) (2020-04-17)
The anaphase-promoting complex, or cyclosome (APC/C), is a large E3 ubiquitin ligase composed of 14 subunits. The activity of APC/C oscillates during the cell cycle to ensure a timely transition through each phase by promoting the degradation of important cell