安全性情報
05-1050X
Sigma-Aldrich
抗リン酸化チロシン抗体、4G10® Platinum
clone 4G10, Upstate®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G10, monoclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr)
詳細
1989年の抗リン酸化チロシン、クローン4G10の開発は、研究者達にとって画期的な発見でした。 4G10は、チロシンリン酸化を検出するための最初で最善の単独モノクローナル抗体です。4G10は、高感度であり、複数のチロシンリン酸化を数多くの基質で検出できることでよく知られています。4G10は、過去20年間で、数千人に及ぶ科学・医学研究者によってほぼすべての用途とチロシン標的のバリデーションが完了しています。メルクは、誰もが決して成しえなかった改良を実現するために、4G10に加えて2番目に評価が高いリン酸化チロシン、クローンPY20をプールすることにより4G10 Platinumを作成しました。PY20自体は4G10の代替物としてはかなり劣っていますが、これを添加することにより、4G10単独では不可能な、より多くの基質での高いレベルの検出が可能になります。
特異性
すべての種由来のチロシンリン酸化タンパク質
免疫原
4G10はKLHと結合したリン酸化チラミンを使用し、PY20はキャリアタンパク質と結合したリン酸化チロシンを使用しました。
アプリケーション
抗リン酸化チロシン抗体、4G10 Platinumは、WB、IF、FC、IH、IP、IC、ELISAで使用するためのリン酸化チロシンに対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
一般的な翻訳後修飾
品質
EGF処理ヒトA431がん細胞由来の改変RIPAライセートのイムノブロットにより日常的に評価済み
ターゲットの説明
検出されるチロシンリン酸化タンパク質の分子量に依存します。
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム中の、タンパク質G精製マウスモノクローナル4G10(IgG2bκ)およびPY20(IgG2b)の独自の混合物
フォーマット:精製
プロテインG-Sepharoseクロマトグラフィー
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から2年間。
注記:冷凍しないでください。
製品を最大限回収するために、キャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。製品を凍結融解してしまった場合は、2~8°Cで13,000 x gで10分間遠心してください。上清を取っておいて使用してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-302、EGF刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
法的情報
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1050X:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter T Sage et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 188(8), 3686-3699 (2012-03-24)
Adaptive immunity requires that T cells efficiently scan diverse cell surfaces to identify cognate Ag. However, the basic cellular mechanisms remain unclear. In this study, we investigated this process using vascular endothelial cells, APCs that possess a unique and extremely
The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus G protein-coupled receptor contains an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif that activates Shp2.
Philpott, N; Bakken, T; Pennell, C; Chen, L; Wu, J; Cannon, M
Journal of virology null
Raphael Rutkowski et al.
International journal of cancer, 131(5), E614-E624 (2011-12-14)
Overexpression of the receptor tyrosine kinase EphB4 is common in epithelial cancers and linked to tumor progression by promoting angiogenesis, increasing survival and facilitating invasion and migration. However, other studies have reported loss of EphB4 suggesting a tumor suppressor function
Olga Samuilova et al.
Journal of virology, 87(8), 4313-4321 (2013-02-01)
Functions of viral proteins can be regulated through phosphorylation by serine/threonine kinases in plants, but little is known about the involvement of tyrosine kinases in plant virus infection. In this study, TGBp3, one of the three movement proteins encoded by
Yi Sun et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 14(5), 1265-1274 (2015-02-26)
Genome-wide association studies to identify loci responsible for platelet function and cardiovascular disease susceptibility have repeatedly identified polymorphisms linked to a gene encoding platelet endothelium aggregation receptor 1 (PEAR1), an "orphan" cell surface receptor that is activated to stabilize platelet