Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
05-321
Sigma-Aldrich
抗リン酸化チロシン抗体、クローン4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
別名:
抗リン酸化チロシン抗体クローン 4G10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G10®, monoclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr)
詳細
チロシン残基の一部は、プロテインキナーゼによってリン酸基でタグ付け(リン酸化)されます(リン酸化された状態では、リン酸化チロシンと呼ばれます)。チロシンのリン酸化は、シグナル伝達や酵素活性の制御における重要なステップの一つと考えられています。
抗リン酸化チロシン抗体の出現は、シグナル伝達研究における重要なイベントの一つです。タンパク質と酵素のチロシンリン酸化については、抗リン酸化チロシン抗体が入手できるようになる前は危険で時間のかかる放射性実験によって研究されていました。抗リン酸化チロシン抗体は、タンパク質のチロシンリン酸化を測定するために目的のタンパク質を免疫沈降させた後のウェスタンブロッティングに広く使用されています。また、さまざまな処理に応じたチロシンリン酸化レベルの全体的な変化を調べるために、抗リン酸化チロシン抗体を細胞ライセートに直接用いることもあります。
特異性
この抗体はすべての動物種由来のチロシンリン酸化タンパク質を認識します。
免疫原
リン酸化チラミン-KLH
アプリケーション
免疫沈降:
2~4 μgの前回のロットは、活性化したチロシンキナーゼを発現している細胞のコンフルエント培養(10 cmディッシュ)のライセートでリン酸化チロシン含有タンパク質を定量的に免疫沈降しました。リン酸化チロシンを保存する場合は、0.2 mMオルトバナジウム酸ナトリウムを溶解バッファーに添加してください。
抗リン酸化チロシン抗体、クローン4G10は、すべての動物種でチロシンリン酸化タンパク質を検出します。この独自のモノクローナル抗体は、IC、IH、IP、WBでの使用が検証済みであり、何百もの学術論文によって裏付けされています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
一般的な翻訳後修飾
品質
EGFで処理したヒトA431癌細胞で常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLのこのロットは、EGFで処理したヒトA431癌細胞由来の修飾RIPAライセート中のチロシンリン酸化タンパク質を検出できます(Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991)。
ターゲットの説明
検出されるチロシンリン酸化タンパク質の分子量に依存します。
関連事項
先発品:MAB3090
物理的形状
0.1Mトリス-グリシン、0.15M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム、pH 7.4。2~8°Cの液体。
マウス-マウスハイブリドーマ4G10(FOX-NY [NS-1誘導体] 骨髄腫 x 脾臓細胞)によってin vitroで生産されるIgG2bκマウスモノクローナル抗体。
フォーマット:精製
プロテインG-Sepharoseクロマトグラフィー
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
注: 冷凍しないでください。
製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを遠心分離してください。 誤って製品を凍結・融解した場合は、2~8ºCで10分間、13,000 x gで回転させてください。上清を保存して使用してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-302、EGF刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-321:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genome-scale analysis reveals Sst2 as the principal regulator of mating pheromone signaling in the yeast Saccharomyces cerevisiae.
Chasse, SA; Flanary, P; Parnell, SC; Hao, N; Cha, JY; Siderovski, DP; Dohlman, HG
Eukaryotic Cell null
Type I interferon differential therapy for erythroleukemia: specificity of STAT activation.
Cull, VS; Tilbrook, PA; Bartlett, EJ; Brekalo, NL; James, CM
Blood null
Expansion of natural killer cells with lytic activity against autologous blasts from adult and pediatric acute lymphoid leukemia patients in complete hematologic remission.
Giovanni F Torelli, Anna Guarini, Roberta Maggio, Cecilia Alfieri, Antonella Vitale, Robin Foa
Haematologica null
Human neutrophils as a source of nociceptin: a novel link between pain and inflammation.
Fiset, ME; Gilbert, C; Poubelle, PE; Pouliot, M
Biochemistry null
Hyaluronidase 2 negatively regulates RON receptor tyrosine kinase and mediates transformation of epithelial cells by jaagsiekte sheep retrovirus.
Danilkovitch-Miagkova, A; Duh, FM; Kuzmin, I; Angeloni, D; Liu, SL; Miller, AD; Lerman, MI
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null