Merck
すべての画像(14)
Key Documents
安全性情報
ZMS16282
Sigma-Aldrich
抗リン酸化チロシン抗体 クローン4G10 ZooMAb®マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
p-チロシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G10, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
(Dependent upon the molecular weight of the tyrosine phosphorylated proteins being detected.)
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4G10は、リン酸化チロシンを含むタンパク質を特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
KLH結合リン酸化チロシン
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、EGF(50ng/mL、15分間)処理されたA431細胞中のリン酸化チロシンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト乳がん切片中のリン酸化チロシンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗リン酸化チロシン クローン4G10 ZooMAb(カタログ番号:ZMS16282)は、リン酸化チロシンを検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
チロシン残基のリン酸化は、多細胞生物における細胞間および細胞内のシグナル伝達を制御する主要なシグナル伝達機構の一つです。タンパク質のチロシン残基リン酸化の異常は、がん、糖尿病、神経変性疾患など、さまざまな疾患の原因となります。タンパク質中のチロシン残基はプロテインチロシンキナーゼによってリン酸化され、リン酸化チロシンが形成されます。チロシンのリン酸化は、シグナル伝達や酵素活性の制御における重要なステップの一つです。抗リン酸化チロシン抗体は、タンパク質のチロシンリン酸化を測定するために、目的のタンパク質を免疫沈降させた後のウェスタンブロッティングに広く使用されています。また、細胞抽出物に直接適用して、さまざまなホルモンやサイトカインなどの処理に応じたチロシンリン酸化レベルの全体的な変化を調べることも可能です。クローン4G10はリン酸化チロシンを検出するための最も良好なモノクローナル抗体の一つです。このクローンは高感度で、複数のタンパク質のリン酸化チロシンを検出することができます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25μLで溶解後、0.03mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS16282-4X25UL:
ZMS16282-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more about ZooMAb® recombinant monoclonal antibody technology and how it can provide greater specificity and improved consistency in your immunoassay applications.