結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G10®, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr)
遺伝子情報
human ... PID1(55022)
詳細
チロシン残基の一部は、プロテインキナーゼによってリン酸基でタグ付け(リン酸化)されます(リン酸化された状態では、リン酸化チロシンと呼ばれます)。チロシンのリン酸化は、シグナル伝達や酵素活性の制御における重要なステップの一つと考えられています。抗リン酸化チロシン抗体の出現は、シグナル伝達研究における重要なイベントの一つです。タンパク質と酵素のチロシンリン酸化については、抗リン酸化チロシン抗体が入手できるようになる前は危険で時間のかかる放射性実験によって研究されていました。抗リン酸化チロシン抗体は、タンパク質のチロシンリン酸化を測定するために目的のタンパク質を免疫沈降させた後のウェスタンブロッティングに広く使用されています。抗リン酸化チロシン抗体は、さまざまな治療に応答したチロシンリン酸化レベルの全体的な変化を調べるために、細胞ライセートにも直接使用されます。
説明
抗リン酸化チロシンモノクローナル抗体、クローン4G10(カタログ番号05-321)、ビオチン架橋結合型。
説明
抗リン酸化チロシンモノクローナル抗体、クローン4G10(カタログ番号05-321)、ビオチン架橋結合型。
抗リン酸化チロシンモノクローナル抗体、クローン4G10(カタログ番号05-321)、ビオチン架橋結合型。
特異性
すべての種由来のチロシンリン酸化タンパク質を認識します。
ラットおよびマウスと交差反応すると予想されます。
免疫原
ホスホチラミン-KLH
アプリケーション
免疫沈降:
4 μgをストレプトアビジン、アガロース結合型(カタログ番号16-126)と併用、EGF刺激したA431細胞のライセート由来のタンパク質を含むリン酸化チロシンを免疫沈降できます。
注記:リン酸化チロシンを保存するために、溶解バッファーに0.2 mMバナジン酸ナトリウムを添加してください。
免疫細胞染色:
5~10 μg/mLで使用、ethanol:acetic acid(1:1)で固定したEGF刺激A431細胞の免疫染色陽性が得られました。
用途に関する注記
ビオチンコンジュゲートが有益であるアプリケーション(WBやIC)向き。
4 μgをストレプトアビジン、アガロース結合型(カタログ番号16-126)と併用、EGF刺激したA431細胞のライセート由来のタンパク質を含むリン酸化チロシンを免疫沈降できます。
注記:リン酸化チロシンを保存するために、溶解バッファーに0.2 mMバナジン酸ナトリウムを添加してください。
免疫細胞染色:
5~10 μg/mLで使用、ethanol:acetic acid(1:1)で固定したEGF刺激A431細胞の免疫染色陽性が得られました。
用途に関する注記
ビオチンコンジュゲートが有益であるアプリケーション(WBやIC)向き。
抗リン酸化チロシン抗体、クローン4G10ビオチンコンジュゲートは、すべての動物種においてチロシンがリン酸化されたタンパク質を検出します。 この独自のモノクローナル抗体は、査読付きジャーナルで発表され、IC、IP、WBでの使用に関して検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
一般的な翻訳後修飾
一般的な翻訳後修飾
品質
EGF処理A431ライセートのウェスタンブロッティンによりルーチン評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのEGF処理A431ライセートでチロシンリン酸化タンパク質を検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのEGF処理A431ライセートでチロシンリン酸化タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
検出されるチロシンリン酸化タンパク質の分子量に依存します。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウム含有PBS。
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から9カ月間。注記:冷凍しないでください。製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
過バナジン酸処理したヒトA431細胞抽出物またはEGF処理したヒトA431細胞。
過バナジン酸処理したヒトA431細胞抽出物またはEGF処理したヒトA431細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-103:
試験成績書(COA)
Replication stress induces micronuclei comprising of aggregated DNA double-strand breaks.
Testing null
The Journal of experimental medicine, 187(8), 1343-1348 (1998-05-23)
B cells from young lyn-/- mice are hyperresponsive to anti-IgM-induced proliferation, suggesting involvement of Lyn in negative regulation of B cell antigen receptor (BCR)-mediated signaling. Here we show that tyrosine phosphorylation of FcgammaRIIB and CD22 coreceptors, which are important for
The Journal of experimental medicine, 199(11), 1491-1502 (2004-06-03)
A role for Lyn kinase as a positive regulator of immunoglobulin (Ig)E-dependent allergy has long been accepted. Contrary to this belief, Lyn kinase was found to have an important role as a negative regulator of the allergic response. This became
The Biochemical journal, 379(Pt 1), 39-46 (2003-12-25)
Ephrins are ligands for the Eph receptor tyrosine kinases, which play important roles in patterning nervous and vascular systems. Ephrin-A1 is a glycosylphosphatidylinositol-anchored ligand that binds to the EphA receptor tyrosine kinases. In the present study, we have identified a
The Journal of biological chemistry, 279(47), 49177-49187 (2004-09-10)
The high affinity IgE Fc receptor (FcepsilonRI) beta chain functions as a signal amplifier and has been linked to atopy, asthma, and allergy. Herein, we report on a previously unrecognized negative regulatory role for the nonconventional beta chain immunoreceptor tyrosine-based