安全性情報
07-909
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Src (Tyr418) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
c-Src, p60-Src Src kinase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
chicken, human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr418)
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
特異性
チロシン残基418でリン酸化されたSrcを認識します。
配列相同性に基づき、ラットおよびカエル(100%相同性)と交差反応することが予測されます。
免疫原
ヒト、マウス、ラット、ニワトリ、カエルのphospho-Src (Tyr418)を有するアミノ酸領域に相当するペプチド。
アプリケーション
イムノブロッティング分析:希釈倍率1:1000で使用、SrcをトランスフェクトしたCEF細胞のRIPAライセートにおいてphospho-Src (Tyr418)を検出できます。
抗リン酸化Src(Tyr418)抗体は、phospho-Src (Tyr418)のレベルを検出します。IC、IH、WBでの使用が発表され、検証されています。&&&
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
細胞骨格シグナル伝達
品質
イムノブロッティングにより日常的に評価済み。
ターゲットの説明
60 kDa
物理的形状
アフィニティー精製ウサギポリクローナルIgG、0.5 mg/mL BSA(IgG、プロテアーゼフリー)、0.025% sodium azide、50% glycerol含有PBS(Mg2+ およびCa2+は非含有)(pH 7.3)に溶解。
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。 製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ヒト野生型Srcタンパク質を発現するニワトリ胚線維芽細胞(CEF)
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-909:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aida Habibovic et al.
JCI insight, 1(18), e88811-e88811 (2016-11-05)
Chronic inflammation with mucous metaplasia and airway remodeling are hallmarks of allergic asthma, and these outcomes have been associated with enhanced expression and activation of EGFR signaling. Here, we demonstrate enhanced expression of EGFR ligands such as amphiregulin as well
Functional stability of a mixed microbial consortium producing PHA from waste carbon sources.
Erik R Coats,Frank J Loge,William A Smith,David N Thompson,Michael P Wolcott
Applied Biochemistry and Biotechnology null
Src: regulation, role in human carcinogenesis and pharmacological inhibitors.
Tsygankov, A Y and Shore, S K
Current Pharmaceutical Design, 10, 1745-1756 (2004)
c-Src and cooperating partners in human cancer
Ishizawar, Rumey and Parsons, Sarah J
Cancer Cell, 6, 209-214 (2004)
Shinkyu Choi et al.
Antioxidants & redox signaling, 30(4), 505-519 (2018-01-18)
Altered redox state has been related to the development of normal pregnancy (NP) and preeclampsia (PE). Endothelial KCa2.3 and KCa3.1 (KCas) play an important role in vasodilation, and KCas levels are affected by oxidative stress. We investigated the mechanisms of