安全性情報
12-301
Sigma-Aldrich
非誘導性A431細胞ライセート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
細胞株の説明
A431
品質
通常はいくつかのUpstate抗体のポジティブコントロールとして評価。
物理的形状
修飾RIPAバッファー(50mM Tris-HCl、pH 7.4、1% NP40、0.25%デオキシコール酸ナトリウム、150mM NaCl、1mM EDTA、1 mM PMSF、各1 μg/mLのアプロチニン、ロイペプチン、ペプスタチン、1 mM Na3VO4、1mM NaF)であり、非還元サンプルバッファー(31 mM Tris-HCl、pH 6.8、5%グリセロール、1% SDS、0.002%ブロモフェノールブルー)で希釈済み。
保管および安定性
-20°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-301:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J Flint et al.
Journal of molecular endocrinology, 36(3), 435-448 (2006-05-25)
Insulin-like growth factor-binding protein 5 (IGFBP-5) mediates involution of the mammary gland. The decrease in DNA content and mammary gland weight which accompanies involution was inhibited by prolactin (PRL) in wild-type but not transgenic mice expressing IGFBP-5. Phospho-STAT5 protein levels
Yu Shi et al.
Molecular and cellular biology, 23(21), 7732-7741 (2003-10-16)
MK5 (mitogen-activated protein kinase [MAPK]-activated protein kinase 5), also designated PRAK (p38-regulated and -activated kinase), was deleted from mice by homologous recombination. Although no MK5 full-length protein and kinase activity was detected in the MK5 knockout mice, the animals were
Johannes Witt et al.
BMC systems biology, 3, 71-71 (2009-07-18)
Biological effects of nuclear factor-kappaB (NF kappaB) can differ tremendously depending on the cellular context. For example, NF kappaB induced by interleukin-1 (IL-1) is converted from an inhibitor of death receptor induced apoptosis into a promoter of ultraviolet-B radiation (UVB)-induced
Sandra Barisic et al.
Biochemical pharmacology, 80(4), 439-447 (2010-05-11)
Activation status of Tyr-kinase Src as well as of the transcription factor NFkappaB is a decisive criterion for the onset of cancer and in conveying radio-resistance. While the activation status of Src is Tyr phosphorylation-dependent, NFkappaB activation requires Ser phosphorylation