溶解性
water: soluble (concentration is dependent upon desired % agarose.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.3%
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
警告
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
121852-GM:
121852-100GM:
試験成績書(COA)