主要文書
1.14242
Millipore
Potassium tetrathionate
extra pure, suitable for microbiology
別名:
Potassium tetrathionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2O6S4
CAS番号:
分子量:
302.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
EC Index Number:
237-702-3
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
溶解性
232 g/L
密度
2.296 g/cm3
かさ密度
770 kg/m3
アプリケーション
microbiology
保管温度
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 80 %
Suitability for microbiology: passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1