Merck
1.12518
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for column chromatography
別名:
Florisil® (0.150-0.250 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
215-681-1
品質水準
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI Key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
pH-value: 9.0 - 10.0
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg