認証
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
mp
237 °C
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
CO1E1088001000:
1088009028:
CO1I1088001000:
1088009050BWT:
1088001000BWT:
CO1E1088009050:
1088000001:
1088009050:
1088001000:
1088000000:
1088009999:
MX11088001000:
試験成績書(COA)