Merck
1.28221
SAFC
塩化亜鉛
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
医薬品製造
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
51472303
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
分子量
136.30 g/mol
不純物
endotoxins, low
bp
293 °C
mp
293 °C (lit.)
溶解性
851 g/L at 20 °C
密度
2.93 g/cm3 at 22 °C
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
アプリケーション
Mineral Salt
包装
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1282210003:
1282211001:
CO1E1282211001:
1282218029BWT:
1282210001:
1282210000:
CO1E1282218029:
1282218029:
1282211000:
1282211001BWT:
1282219029:
試験成績書(COA)