Merck
1.08131
Supelco
Sulfuric acid
96%, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
製品名
硫酸, for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
アッセイ
95.85-96.15% (alkalimetric)
フォーム
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sulfuric acid 96% can be used for the determination of the viscosity number of diluted polymer solutions in specific solvents.
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): 95.85 - 96.15 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1