Merck
1.01516
Supelco
Sulfuric acid
96%, Ultrapur
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
製品名
硫酸, for inorganic trace analysis, Ultrapur
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 300
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
アッセイ
96% (acidimetric)
フォーム
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ag: ≤50 ppt
Al: ≤200 ppt
As: ≤20 ppt
Au: ≤20 ppt
Ba: ≤200 ppt
Be: ≤20 ppt
Bi: ≤20 ppt
Ca: ≤1000 ppt
Cd: ≤20 ppt
Ce: ≤20 ppt
Co: ≤20 ppt
Cr: ≤200 ppt
Cu: ≤50 ppt
Dy: ≤20 ppt
Er: ≤20 ppt
Eu: ≤20 ppt
Fe: ≤500 ppt
Ga: ≤20 ppt
Gd: ≤20 ppt
Ge: ≤20 ppt
Hf: ≤10 ppt
Hg: ≤500 ppt
Ho: ≤20 ppt
In: ≤20 ppt
K: ≤500 ppt
La: ≤20 ppt
Li: ≤20 ppt
Lu: ≤20 ppt
Mg: ≤500 ppt
Mn: ≤20 ppt
Mo: ≤50 ppt
Na: ≤500 ppt
Nb: ≤20 ppt
Nd: ≤20 ppt
Ni: ≤100 ppt
Pb: ≤100 ppt
Pd: ≤50 ppt
Pr: ≤20 ppt
Pt: ≤20 ppt
Rb: ≤20 ppt
Sb: ≤20 ppt
Sc: ≤20 ppt
Se: ≤500 ppt
Sm: ≤20 ppt
Sn: ≤20 ppt
Sr: ≤20 ppt
Ta: ≤50 ppt
Tb: ≤20 ppt
Te: ≤50 ppt
Th: ≤10 ppt
Ti: ≤50 ppt
Tl: ≤20 ppt
Tm: ≤20.0 ppt
U: ≤10.00 ppt
V: ≤20 ppt
W: ≤100 ppt
Y: ≤10.0 ppt
Yb: ≤20.0 ppt
Zn: ≤200 ppt
Zr: ≤20.0 ppt
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
保管温度
2-30°C
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • A novel premixing strategy for highly sensitive detection of nitrite on paper-based analytical devices.: This study introduces a new premixing method to enhance the sensitivity of nitrite detection using N-(1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride. The method significantly improves the detection limits and accuracy, making it a valuable tool for various analytical applications (Xu et al., 2024).
  • Electrochemical Self-Assembled Gold Nanoparticle SERS Substrate Coupled with Diazotization for Sensitive Detection of Nitrite.: The study demonstrates the use of N-(1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride to generate azo compounds, that assemble on the surface of AuNP/ITO an electrochemically self-assembled gold nanoparticle substrate for surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), coupled with diazotization, to detect nitrite with high sensitivity (Han et al., 2022).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸