Merck
1.00714
Supelco
Sulfuric acid
96%, Suprapur®
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
硫酸, Suprapur®
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 300
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
アッセイ
≥95% (acidimetric)
96%
形状
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 ppb
nitrate (NO3-): ≤200 ppb
phosphate (PO43-): ≤100 ppb
微量陽イオン
Ag: ≤1.0 ppb
Al: ≤5.0 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤1.0 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤5.0 ppb
Cd: ≤1.0 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤1.0 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Fe: ≤5.0 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤1.0 ppb
Hg: ≤2.0 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤2.0 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤5.0 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
NH4+: ≤1.0 ppm
Na: ≤10.0 ppb
Ni: ≤2.0 ppb
Pb: ≤1.0 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Sb: ≤1.0 ppb
Se: ≤1.0 ppb
Sn: ≤1.0 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤1.0 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤2.0 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
保管温度
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 100 ppb
Nitrate (NO₃): ≤ 200 ppb
Phosphate (PO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Silver): ≤ 1.0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 5.0 ppb
As (Arsenic): ≤ 0.5 ppb
Au (Gold): ≤ 0.5 ppb
Ba (Barium): ≤ 1.0 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppb
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 1.0 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppb
Cr (Chromium): ≤ 1.0 ppb
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppb
Fe (Iron): ≤ 5.0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1.0 ppb
Hg (Mercury): ≤ 2.0 ppb
In (Indium): ≤ 0.5 ppb
K (Potassium): ≤ 2.0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 5.0 ppb
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppb
NH₄ (Ammonium): ≤ 1.0 ppm
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 2.0 ppb
Pb (Lead): ≤ 1.0 ppb
Pt (Platinum): ≤ 0.5 ppb
Sb (Antimony): ≤ 1.0 ppb
Se (Selenium): ≤ 1.0 ppb
Sn (Tin): ≤ 1.0 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppb
Ti (Titanium): ≤ 1.0 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppb
V (Vanadium): ≤ 0.5 ppb
Zn (Zinc): ≤ 2.0 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 0.5 ppb
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 2 ppm
The actual values are subject to unavoidable systematic
variations in this concentration range.
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
硝酸 溶液 Suprapur&#174;
Supelco
1.00441
硝酸 溶液
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸
塩酸 溶液 30% Suprapur&#174;
Supelco
1.00318
塩酸 溶液