Merck
1.07835
Supelco
Antimony(III) oxide
EMPLURA®
別名:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O3Sb2
CAS番号:
分子量:
291.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-175-0
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (bromometric)
フォーム:
solid
溶解性:
2.70 mg/L
蒸気圧
13.3 hPa ( 660 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (bromometric)
フォーム
solid
有効性
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
粒径
1-3 μm (D 50)
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
溶解性
2.70 mg/L
密度
5.4 g/cm3
かさ密度
800‑1300 kg/m3
微量陽イオン
Al: ≤20 ppm
As: ≤500 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤50 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤20 ppm
Na: ≤20 ppm
Pb: ≤500 ppm
保管温度
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI Key
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Kirkwood-Buff Analysis of Binary and Ternary Systems Consisting of Alcohols (Methanol, Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol), Water, and n-Hexane to Understand the Formation of Surfactant-Free Microemulsions.: This research elucidates the molecular interactions in microemulsions involving 1-Propanol, offering insights into its use in creating stable, surfactant-free systems (Seo et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in tartaric acid: ≤ 1.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
As (Arsenic): ≤ 500 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 20 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Pb (Lead): ≤ 500 ppm
Particle size (D 50): 1.0 - 3.0 µm
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1