Merck
1.07813
SAFC
Tin(II) chloride dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE
医薬品製造
別名:
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Sn · 2H2O
CAS番号:
分子量:
225.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-868-0
認証
BP
JPE
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
密度
2.71 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1078131000BWT:
1078139999:
1078131000:
1078130000:
1.07813.1000A:
1078139025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2