Merck
1.06688
Sigma-Aldrich
Sodium azide
extra pure, Technipur®
別名:
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
N3Na
CAS番号:
分子量:
65.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
247-852-1
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
有効性
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
溶解性
420 g/L
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI Key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium azide (NaN3) is an inorganic azide. It is widely used as an active ingredient in automobile airbag inflators. It is also used in detonators and explosives.
アプリケーション
Sodium azide can be used as:
  • A component of a preservative named azidiol (a mixture of chloramphenicol and NaN3), which is used in preserving raw milk in the dairy industry.
  • A biocide to prevent deterioration of cane juice in sugar industries.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
金属のアジ化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deterioration of cane juice?sources and indicators
Eggleston G
Food Chemistry, 78(1), 95-103 (2002)
Electrochemical behaviour of Ti?6Al?4V alloy and Ti in azide and halide solutions
Author links open overlay panel
Heakal F E-T, et al.
Corrosion Science, 53(9), 2728-2737 (2011)