認証
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
自己発火温度
>500 °C
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
436 °C
密度
1.50 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CO1E1062909029:
EC11062909029:
1062909999:
1062909525:
1062909029:
1062909011:
1062900000:
1062901000:
1062909011BWT:
CO1E1062909525:
1062909029BWT:
試験成績書(COA)