Merck
B3420
Sigma-Aldrich
安息香酸ナトリウム
BioXtra, ≥99.5%
別名:
安息香酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COONa
CAS番号:
分子量:
144.10
Beilstein:
3572467
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
eCl@ss:
39024301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.10%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸ナトリウムは安全な食品保存料であり、抗菌機能を備えています。分子量は114.11 Daです。安息香酸ナトリウムは、ベーカリー製品、ジュース、チーズに使用されています。肝臓では、グリシンに結合し、尿から馬尿酸として排出されます。
アプリケーション
安息香酸ナトリウムは、マウスのフェンシクリジン(PCP)誘発運動活性に対する効果をテストするために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
安息香酸ナトリウムには医薬品用途もあり、シロップと透明な錠剤の成分です。高レベルの安息香酸ナトリウムは、ヒスタミン放出を引き起こし、細胞損傷を引き起こす可能性があります。尿素回路障害の治療に推奨されます。ただし、高レベルの安息香酸ナトリウムはグリシン欠乏の一因となり、神経調節作用を引き起こす可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B3420-250G:
B3420-VAR:
B3420-1KG:
B3420-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An Overview on the Effects of Sodium Benzoate as a Preservative in Food Products
Shahmohammadi M, et al.
Biotechnology and Health Sciences, 3(3), 7-11 (2016)
Modulating NMDA receptor function with D-amino acid oxidase inhibitors: understanding functional activity in PCP-treated mouse model
Sershen H, et al.
Neurochemical Research, 41(1-2), 398-408 (2016)
Benzoate and sorbate salts: a systematic review of the potential hazards of these invaluable preservatives and the expanding spectrum of clinical uses for sodium benzoate
Piper JD and Piper PW
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 16(5), 868-880 (2017)
Matteo Gabba et al.
Biophysical journal, 118(2), 422-434 (2019-12-18)
We present a fluorescence-based approach for determination of the permeability of small molecules across the membranes of lipid vesicles and living cells. With properly designed experiments, the method allows us to assess the membrane physical properties both in vitro and in vivo.
Yue Mu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 130-135 (2011-09-06)
The toxicity of sodium benzoate to trypsin was investigated by fluorescence spectroscopy, synchronous fluorescence spectroscopy, UV-visible absorption spectroscopy and circular dichroism (CD) spectroscopy under mimic physiological conditions. Sodium benzoate could unfold trypsin by decreasing the β-sheet structure, which leads to