グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
形状
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211
不純物
acidity or alkalinity, complies
oxidizable impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogenated compounds (as Cl)
損失
≤1% loss on drying, 105 °C
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 556 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
官能基
phenyl
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 2-Phenoxyethyl benzoate via phase-transfercatalyzed esterification with 2-phenoxyethyl bromide.
- Ynones by Pd free coupling reactionwith terminal alkynes in the presence of cyanuric chloride and magnesiumchloride.
- 3-Methyl-4-arylmethylene-isoxazol-5(4H)-onesby reacting ethyl acetoacetate, hydroxylamine hydrochloride, and aromaticaldehydes.
- 4-Pyrazolylmethylene-3-phenylisoxazol-5(4H)-onesvia three-component cyclocondensation of pyrazole-4-carbaxaldehyde withβ-ketoesters and hydroxylamine hydrochloride.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18106-1KG-R:
18106-25KG-R:
18106-6X1KG-R:
18106-25KG-H:
18106-BULK-R:
18106-VAR-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック