liquid
pH
8.2-8.4 ( in H2O)
密度
1.016 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
詳細
10 x トリス酢酸-EDTAバッファー pH 8.3
アナリシスノート
Appearanceclear and colourlesspH-value8.2 - 8.4DNases (Exo- and endonucleases)not detectableRNasesnot detectableProteasesnot detectableComposition:
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3