安全性情報
LSKMTAE50
Millipore
Modified TAE Buffer 50x concentration, 500 mL
別名:
50 x Modified TAE buffer, Modified TAE Buffer 50x concentration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Montage®
テクニック
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
The Montage DNA Gel Extraction Kit provides recovery of 100 to 10,000 bp DNA from agarose gel slices in a single 10-minute spin.
アプリケーション
Suitable for use in Montage DNA Gel Extraction Kit
構成
TAE Buffer 50x concentration, 500mL
物理的形状
50x conc
保管および安定性
Reagents should be stored at 15 °C to 30 °C.
法的情報
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LSKMTAE50:
試験成績書(COA)