由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
crystalline
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
不純物
endotoxins, low
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI Key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
包装
1038931000 / 1kg / Glass bottle
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1038930500:
103893-RSAMPLE:
103893-INTR:
1038931000:
103893-BULK:
試験成績書(COA)