蒸気圧
<1 Pa ( 50 °C)
品質水準
製品種目
EMPROVE® API
形状
solid
pH
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
135 °C (decomposition)
溶解性
176 g/L
密度
1.53 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
670 kg/m3
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
InChI Key
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
This product is part of our proprietary Viscosity Reduction Platform and suitable for highly concentrated protein-based formulations.
法的情報
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
5006679029BWT:
5006675000:
5006679029:
5006670100:
5006679028:
5006670000:
試験成績書(COA)