BP
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
有効性
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
203 g/L
密度
3.60 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1027920000:
1027925000:
1027929028:
1.02792.9027A:
1027921000BWT:
1.02792.1000DISC:
1027929027:
1027929027BWT:
1027925000BWT:
1027920001:
1027921000:
CO1I1027921000:
1.02792.9025A:
US11027929027A:
1.02792.1000A:
試験成績書(COA)