認証
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
fine powder
powder
有効性
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
粒径
(see specification)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
密度
2.284 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1027880750BWT:
1027881003:
1027880750:
1.02788.1000:
1.02788.9025A:
1027880000:
1027885000:
1027885000BWT:
1027889025BWT:
1027880001:
1027889999:
1027881000:
1.02788.1000DISC:
1027889025:
1027889027:
試験成績書(COA)