製品名
1-Methyl-2-pyrrolidone, for headspace gas chromatography SupraSolv®
蒸気圧
0.32 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
245 °C
有効性
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
テクニック
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
転移温度
flash point 91 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
Every residual solvent of class 1 acc. ICH ≤ 1 μg/g
Every residual solvent of class 2 acc. ICH ≤ 10 μg/g
Every residual solvent of class 3 acc. ICH ≤ 50 μg/g
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.
ガスクロマトグラフィーは、気相中の揮発性物質を分離および分析するために用いられる一般的な分析技術です。GCは、多くの業界において、品質管理や混合物中の化合物の同定および/または定量のために利用されています。
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.