Merck
1.01307
Supelco
Titan yellow (C.I. 19540)
metal indicator, Reag. Ph Eur
別名:
Titan yellow (C.I. 19540), Clayton yellow, Naphthamine G, Thiazole yellow
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H19N5Na2O6S4
CAS番号:
分子量:
695.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
217-377-4
NACRES:
NB.21
製品名
Titan yellow (C.I. 19540), indicator Reag. Ph Eur
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
損失
≤8% loss on drying, 110°C
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposition)
溶解性
29 g/L
かさ密度
310 kg/m3
λmax
398-402 nm (buffer pH 7.0)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 398 - 402 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): ≥ 350
Transition range: pH 12.0 - pH 13.0Yellow - orange
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability as reagent (for magnesium): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3