安全性情報
1.00824
Supelco
Vanadium(V) oxide
EMPLURA®
別名:
Vanadium(V) oxide, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O5V2
CAS番号:
分子量:
181.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-239-8
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
有効性
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
不純物
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.01% Phosphate (PO4)
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
690 °C
密度
3.36 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
InChI Key
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Demethoxycurcumin in cancer research: This compound is significantly researched for its efficacy in cancer treatment, particularly in cell signaling pathways that govern cell proliferation and apoptosis. Studies indicate its potential in targeting NF-kB pathways, commonly associated with cancer cell survival (Ullah et al., 2024).
アナリシスノート
Assay: ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Respiratory Tract
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3