07-1014
Anti-Upf1 Antibody
from rabbit
別名:
ATP-dependent helicase RENT1, Nonsense mRNA reducing factor 1, UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), Up-frameshift suppressor 1 homolog, delta helicase, regulator of nonsense transcripts 1, up-frameshift mutation 1 homo
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse, bovine, canine, rat
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UPF1(5976)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA結合タンパク質(RBP)
品質
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected Upf1 in U2OS cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
U2OS cell lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-1014:
試験成績書(COA)