Merck
すべての画像(10)
主要文書
安全性情報
ZRB1035
Sigma-Aldrich
抗CD73 (NT5E) 抗体 クローン1F22 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
5′-NT, 5′-ヌクレオチダーゼ, EC:3.1.3.5, Ecto-5′-ヌクレオチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
1F22, recombinant monoclonal
monoclonal
application:
FACS
IHC (p)
WB
affinity binding assay
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F22, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 63.37 kDa
observed mol wt ~63 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NT5E(4907)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1F22は、5′-ヌクレオチダーゼ(CD73)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端側半分内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
成熟ヒトCD73のN末端側半分に由来する244個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、A375細胞ならびにラット脾臓およびマウス脾臓組織ライセート中のCD73(NT5E)が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいて組換えNT5E/CD73タンパク質と結合し、KD値は4.2 x 10^(-8)でした。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト扁桃組織切片のCD73(NT5E)が検出できます。
フローサイトメトリー:0.1 μg使用、HT29細胞100万個中のCD73(NT5E)が検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗CD73(NT5E) クローン1F22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1035)は、CD73(NT5E)を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
5′-ヌクレオチダーゼ(UniProt:P21589:EC:3.1.3.5、5′-NT、Ecto-5′-ヌクレオチダーゼ、CD73としても知られる)は、ヒトのNT5E(NT5、NTEとしても知られる)遺伝子(Gene ID:4907)によってコードされていますCD73は、ほとんどの組織に発現しているGPIアンカー膜糖タンパク質であり、上皮のイオンおよび体液の輸送、虚血プレコンディショニング、組織傷害、血小板機能、低酸素、血管漏出などのさまざまな生理学的反応の制御に関与しています。また、CD73は数種の腫瘍組織に広く発現しており、その高い発現レベルは腫瘍の血管新生、侵襲性、転移に関連します。 その生物学作用は、主に細胞外ヌクレオチドに対する調節された酵素のリン酸加水分解活性によるものです。CD73は細胞外のヌクレオチドを膜透過性のヌクレオシドに加水分解し、AMP-、NAD-、およびNMN-ヌクレオシダーゼ活性を示します。CD73は、シグナルペプチド(aa1-26)およびC末端プロペプチド(aa550-574)を用いて合成され、両ペプチドはその後切断されて成熟型(aa27-549)となります。基質結合部位はアミノ酸500-506に位置します。NT5E遺伝子の変異は、成人における関節および動脈の石灰化発症と関連づけられています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Spychala, J. (2000).Pharmacol.Ther.87 (2-3); 161-173; Zhang, B. (2010).Cancer Res. 70(16); 6407-6411)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1035-25UL:
ZRB1035-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)