クローン
44G4, monoclonal
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ENG(2022)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
接着分子(CAM)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to IP Endoglin from HOON, NALM-6, 3104, 3161, HL-60, U-937, EM-3 and KG-1a cells (Gougos, A., and Letarte, M. (1988). J Immunol. 141(6):1925-1933).
品質
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Endoglin in HUVEC cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HUVEC cells
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT117:
試験成績書(COA)
資料
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.