安全性情報
09-454
Sigma-Aldrich
抗Dock2抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
dedicator of cyto-kinesis 2, dedicator of cytokinesis 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human, primate, horse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DOCK2(1794)
詳細
Dock2(細胞質分裂デディケーター2)は、細胞内シグナル伝達ネットワークに関与する大型タンパク質で、低分子Gタンパク質の活性化因子として機能するDOCK-Aサブファミリーの一員です。Dock2は低分子Gタンパク質Racのアイソフォームを特異的に活性化し、また白血球に特異的に発現しているようです。 これらの細胞はRac1とRac2の両方を発現しており、Dock2はこれら両方のアイソフォームに結合して、ヌクレオチド交換を促進することが示されています。(Nishihara, 1999)
特異性
09-454はマウスDOCK2を認識します。
93%(13/14アミノ酸)の配列相同性に基づき、ヒト、ウマ、霊長類と交差反応すると予測されます。ラットでの配列相同性は85.7%です。他の動物種との反応性は検討されていません。
免疫原
エピトープ:内部領域
マウスDOCK2の内部領域内のアミノ酸1730近傍のKLH結合合成ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:抗Dock2抗体は、Dock2に対する抗体で、WBで使用できます。
免疫組織染色(凍結切片)マウスおよびヒトの脳凍結組織切片でDOCK2を検出しました(Cimino, PJ et al. (2009)。Am. J. Pathol.175(4); 1622-1630)。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
品質
抗DOCK2を1 mg/mLで使用、0.5 μg/mLのマウス脾臓組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ターゲットの説明
180 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウム含有PBSで精製
アフィニティー精製ペプチド
保管および安定性
2~8℃で受領日から最長1年間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
マウス脾臓ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-454:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DOCK2 is a microglial specific regulator of central nervous system innate immunity found in normal and Alzheimer's disease brain.
Cimino, PJ; Sokal, I; Leverenz, J; Fukui, Y; Montine, TJ
The American Journal of Pathology null
Addendum: defective Dock2 expression in a subset of ASC-deficient mouse lines.
Sirish K Ippagunta,R K Subbarao Malireddi,Patrick J Shaw,Geoffrey A Neale et al.
Nature Immunology null
Kazuhito Gotoh et al.
Blood, 111(6), 2973-2976 (2008-01-17)
The migratory properties of dendritic cells (DCs) are important for their functions. Although several chemokines and their receptors have been implicated in DC migration, the downstream signaling molecules are largely unknown. Here we show that DOCK2, a hematopoietic cell-specific CDM
César Nombela-Arrieta et al.
The Journal of experimental medicine, 204(3), 497-510 (2007-02-28)
Recent observations using multiphoton intravital microscopy (MP-IVM) have uncovered an unexpectedly high lymphocyte motility within peripheral lymph nodes (PLNs). Lymphocyte-expressed intracellular signaling molecules governing interstitial movement remain largely unknown. Here, we used MP-IVM of murine PLNs to examine interstitial motility
H Nishihara et al.
Biochimica et biophysica acta, 1452(2), 179-187 (1999-11-24)
Human DOCK180, which was originally identified as a major protein bound to the Crk oncogene product, is an archetype of the CDM family of proteins, including Ced-5 of Caenorhabditis elegans and Mbc of Drosophila melanogaster. After DOCK180, at least three