Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
07-030
Sigma-Aldrich
抗ジメチルヒストンH3(Lys4)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
Tetrahymena sp., human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Lys4)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
ジメチル化ヒストンH3(Lys4)分子量約17 kDaを認識します。メチル化ペプチドを用いたELISAによって特に実証されています。
幅広い種交差反応性が予測されます。
免疫原
エピトープ:ジメチル化ヒストンH3(Lys4)
ヒトヒストンH3のアミノ酸1~8に相当するKLH結合合成ペプチド(ARTMe2KQTAR-GC)
アプリケーション
ウサギポリクローナル抗ジメチルヒストンH3(Lys4)は、ジメチルヒストンH3(Lys4)(別名:H3K4me2、ヒストンH3(ジメチルK4))の検出において、ChIP、DB、ICC、IF、WB、PIA、ChIP-seqでの使用が文献発表され、検証されています。
クロマチン免疫沈降:
5 μgで使用、1 x 106の3T3/A31細胞中でメチル化ヒストンH3を免疫沈降させました。
免疫細胞染色:
希釈倍率1:500で使用、4%パラホルムアルデヒドで固定し、0.1% Triton X-100で透過処理したL6細胞で、メチル化ヒストンH3の陽性免疫染色が示されました。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa酸抽出物のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000~1:10,000で使用、HeLa細胞の酸抽出タンパク質でメチル化ヒストンH3を検出できます。
希釈倍率1:2,000~1:5,000で使用、HeLa細胞およびテトラヒメナ細胞の酸抽出タンパク質でメチル化ヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
約17 kDa
物理的形状
ウサギポリクローナル抗血清、0.05%アジ化ナトリウム含有
フォーマット:未精製
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-030:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The requirements for COMPASS and Paf1 in transcriptional silencing and methylation of histone H3 in Saccharomyces cerevisiae.
Mueller, JE; Canze, M; Bryk, M
Genetics null
Epigenetic changes to the MDR1 locus in response to chemotherapeutic drugs.
Baker, EK; Johnstone, RW; Zalcberg, JR; El-Osta, A
Oncogene null
Pharmacologic inhibition of epigenetic modifications, coupled with gene expression profiling, reveals novel targets of aberrant DNA methylation and histone deacetylation in lung cancer.
Zhong, S; Fields, CR; Su, N; Pan, YX; Robertson, KD
Oncogene null
CTCF binding at the insulin-like growth factor-II (IGF2)/H19 imprinting control region is insufficient to regulate IGF2/H19 expression in human tissues.
Ulaner, GA; Yang, Y; Hu, JF; Li, T; Vu, TH; Hoffman, AR
Endocrinology null
Distribution of histone H3.3 in hematopoietic cell lineages.
Jin, C; Felsenfeld, G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null