Merck
MABE647
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, clone RM172
clone RM172, from rabbit
別名:
Histone H3.3, Histone H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM172, monoclonal
交差性
human
テクニック
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys27)
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
詳細
ヒストンH3(別名:Histone H3、1t (H3/t)、H3t、H3/g)は、HIST3H3/ H3FTという遺伝子にコードされており、ヌクレオソームの中心的構成要素です。ヌクレオソームは、DNAを巻き付けて詰め込むことによりクロマチンを形成し、DNAをテンプレートとして必要としている細胞機構へのDNAアクセス性を制限します。従って、ヒストンは、転写調節、DNA修復、DNA複製、染色体安定性において中心的な役割を果たしています。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。ヒストンH3の高レベルのリン酸化は、有糸分裂と関連しています。
特異性
この抗体は、Lysine 27でアセチル化(K27ac)されたヒストンH3と反応します。ヒストンH3における他のアセチル化リジンとは交差反応しません。
免疫原
Lys27でアセチル化したヒトヒストンH3に相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗アセチルヒストンH3(Lys27)抗体、クローンRM172は、アセチルヒストンH3の検出に関して、ウェスタンブロッティング、マルチプレックスでの使用が検証されています。
マルチプレックス解析(Mplex):0.1-0.5 μg/mLがマルチプレックスで使用されました。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
クロマチン生物学
品質
未処理/酪酸ナトリウム処理済みHeLa酸抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング(WB):希釈倍率1 μg/mLで使用、酪酸ナトリウムで処理したHeLa酸抽出物においてアセチルヒストンH3 (Lys27)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa 一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
ウサギモノクローナル抗体、1% BSA、0.09% sodium azide含有PBSに溶解。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
注:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
MABE647:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derek H Janssens et al.
Epigenetics & chromatin, 11(1), 74-74 (2018-12-24)
Our understanding of eukaryotic gene regulation is limited by the complexity of protein-DNA interactions that comprise the chromatin landscape and by inefficient methods for characterizing these interactions. We recently introduced CUT&RUN, an antibody-targeted nuclease cleavage method that profiles DNA-binding proteins
Hatice S Kaya-Okur et al.
Nature communications, 10(1), 1930-1930 (2019-05-01)
Many chromatin features play critical roles in regulating gene expression. A complete understanding of gene regulation will require the mapping of specific chromatin features in small samples of cells at high resolution. Here we describe Cleavage Under Targets and Tagmentation
Xiaoyun Sun et al.
Molecular autism, 13(1), 24-24 (2022-06-02)
The POGZ gene has been found frequently mutated in neurodevelopmental disorders (NDDs), particularly autism spectrum disorder (ASD) and intellectual disability (ID). However, little is known about its roles in embryonic stem cells (ESCs), neural development and diseases. We generated Pogz-/-
Julien Jarroux et al.
EMBO reports, 22(7), e50193-e50193 (2021-05-08)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) describes the loss of epithelial traits and gain of mesenchymal traits by normal cells during development and by neoplastic cells during cancer metastasis. The long noncoding RNA HOTAIR triggers EMT, in part by serving as a scaffold