クローン
6F5, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse, vertebrates, human
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer473)
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
EGF処理されたA431細胞に固定、透過化してからAnti-phospho-Akt (Ser473)で染色しました、クローン6F5 (2 μg/mL) (赤)。検出にはCy3-結合抗マウスを使用し、Phalloidin-AlexaFluor488 (緑)を使用してアクチンを染色しました。
免疫組組織染色:
Anti-phospho-Akt (Ser473)、クローン6F5を1:200で希釈、IHC-Select Detection(HRP-DAB使用)。
フローサイトメトリー:
このアッセイではAnti-phospho-Akt (Ser473)を希釈倍率1:800で使用。
品質
このロットを0.5~1 μg/mLで使用して、マウスNIH-3T3線維芽細胞ライセート(100 ng/mL PDGFで20分間処理)中のリン酸化Aktを検出しました。
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1003:
試験成績書(COA)
資料
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.