精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer412)
遺伝子情報
human ... MAP3K7(6885)
詳細
TAK1のMAPKKKはTAB1によって活性化され、トランスフォーミング増殖因子β(TGF-β)のシグナルを伝達します。また、TAK1はTAB1と結合して独特なMAPKKK複合体を形成し、AP-1およびNFκBのシグナル伝達経路を活性化すると考えられています。TAK1はIL-1αとTNFαの両方のシグナル伝達に関係していることから、炎症反応にも関与している可能性があります。最近の研究で、TAK1-TAB1複合体は、NFκB依存性の炎症経路を制御するstercurensinを補助することで、抗炎症作用を示す可能性があることがわかっていました。
特異性
この抗体は、Ser237でリン酸化されたTAK1を認識します。
免疫原
Ser412でリン酸化されたヒトTAK1に相当するKLH結合直鎖ペプチド
エピトープ:リン酸化Ser412
アプリケーション
この抗リン酸化TAK1(Ser412)抗体を用いたリン酸化TAK1(Ser412)の検出は、WBでの使用が検証されています。
品質
λホスファターゼ処理および未処理の齧歯類RAW細胞ライセートにおいて、ウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのλホスファターゼ処理または未処理の齧歯類RAW細胞ライセート中のTAK1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのλホスファターゼ処理または未処理の齧歯類RAW細胞ライセート中のTAK1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約70 kDa
アナリシスノート
コントロール
λホスファターゼ処理および未処理の齧歯類RAW細胞ライセート
λホスファターゼ処理および未処理の齧歯類RAW細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1425:
試験成績書(COA)
Physiological reports, 5(7) (2017-04-05)
The etiology and mechanisms for inflammatory bowel disease (IBD) are incompletely known. Determination of new, clinically important mechanisms for intestinal inflammation is imperative for developing effective therapies to treat IBD We sought to define a widespread mechanism for colon mucosal
Frontiers in immunology, 10, 1760-1760 (2019-08-14)
Galectin-3-binding protein (Gal-3BP) is a member of the family of scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) domain-containing proteins, which are associated with the immune system. However, the functional roles and signaling mechanisms of Gal-3BP in host defense and the immune response remain
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 204(10), 2651-2660 (2020-04-03)
Preterm birth (PTB) is a major cause of neonatal mortality and morbidity, often triggered by chorioamnionitis or intrauterine inflammation (IUI) with or without infection. Recently, there has been a strong association of IL-1 with PTB. We hypothesized that IL-1R-associated kinase