安全性情報
ABE257
Sigma-Aldrich
抗RAD51抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
DNA repair protein RAD51 homolog 1
Short name=HsRAD51
Short name=hRAD51
Alternative name(s):
RAD51 homolog A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD51(5888)
詳細
RAD51は、二本鎖切断の修復中のDNAの相同組換えに必須です。RAD51のN末端はDNAと結合し、通常の核タンパク質フィラメント内で相同な対合と鎖交換を促進します。酵母では、Rad51ファミリーの関連タンパク質に、Rad55、Rad57、Dmc1も含まれます。哺乳類細胞では、このファミリーに属する遺伝子が7つ確認されています(HsRAD51、XRCC2、XRCC3、RAD51B/hREC2およびHsDMC1、RAD51C、RAD51D)。RAD51は精巣と胸腺で主に発現していますが、小腸、胎盤、結腸、膵臓、卵巣でも検出されます。
特異性
その他の相同性: ウシ、ウマおよびイヌ(配列相同性99%)
免疫原
ヒトRAD51に相当するヒスチジンタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、A431細胞およびHeLa細胞のRAD51を検出できます。
免疫沈降: 40 µLの抗RAD51抗体で、HeLa細胞RIPAライセートでRAD51を免疫沈降させました。
抗RAD51抗体は、RAD51(別名:DNA修復タンパク質RAD51ホモログ1、HsRAD51)を検出において、WB、ICCおよびIPで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,500で使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのRAD51を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約37 kDa代替スプライシングの結果として、2つのアイソフォーム(37 kDaのアイソフォーム1と26 kDaのアイソフォーム2)が存在することが知られています:.
関連事項
先発品:MABE515
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE257:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of DNA damage and repair in decitabine-mediated apoptosis in multiple myeloma.
Maes, K; De Smedt, E; Lemaire, M; De Raeve, H; Menu, E; Van Valckenborgh, E; McClue et al.
Oncotarget null
Yuka Tamura et al.
EMBO reports, 22(9), e52190-e52190 (2021-07-27)
The reactivation of X-linked genes is observed in some primary breast tumors. Two active X chromosomes are also observed in female embryonic stem cells (ESCs), but whether double doses of X-linked genes affect DNA repair efficiency remains unclear. Here, we
Thomas Chabot et al.
Cancers, 11(3) (2019-03-27)
Genomic instability through deregulation of DNA repair pathways can initiate cancer and subsequently result in resistance to chemo and radiotherapy. Understanding these biological mechanisms is therefore essential to overcome cancer. RAD51 is the central protein of the Homologous Recombination (HR)
Kaimin Guo et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(10), 4863-4874 (2018-07-29)
Gametogenetin (GGN) binding protein 2 (GGNBP2) is a zinc finger protein expressed abundantly in spermatocytes and spermatids. We previously discovered that Ggnbp2 resection caused metamorphotic defects during spermatid differentiation and resulted in an absence of mature spermatozoa in mice. However
Cynthia X Ma et al.
The Journal of clinical investigation, 122(4), 1541-1552 (2012-03-27)
Patients with triple-negative breast cancer (TNBC) - defined by lack of estrogen receptor and progesterone receptor expression as well as lack of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) amplification - have a poor prognosis. There is a need for